Learn More
Platinum foil, 0.25mm (0.01in) thick, Premion™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11365909
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11365909
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012058.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 7440-06-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 6-4-7440
Quantità 50 x 50 mm
Percent Purity 99.997%