Learn More
Platinum(II) bromide, 98%
Codice prodotto. 10266490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10266490
Marca: Thermo Scientific Acros 195410010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13455-12-4 | Br2Pt | 354.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(II) bromide
Punto di fusione 250°C
Nota nome 98%
CAS 13455-12-4
Colore Brown to Khaki
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Formula molecolare Br2Pt
Formula lineare PtBr2
Numero MDL MFCD00011180
Sinonimo platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
InChI Key KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Br-].[Br-].[Pt++]
IUPAC Name dibromoplatinum
Molecular Weight (g/mol) 354.89
PubChem CID 83486
Peso formulazione 354.9
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.65
Densità 6.6500g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(II) bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.