Learn More
Platinum(II) chloride, 99.9% (metals basis), Pt 73% min
Codice prodotto. p-7048623
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11311688
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011044.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II). It is a well known chemotherapy drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-65-7
Formula molecolare Cl2Pt
Molecular Weight (g/mol) 265.98
Numero MDL MFCD00011181
InChI Key CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(II) chloride
Punto di fusione 581°C (decomposition)
Colore Brown-Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare PtCl2
Numero UN UN3261
Indice di Merck 14,7528
Informazioni di solubilità Soluble in ammonia and hydrochloric acid; Insoluble in water,alcohol and ether.
Peso formulazione 266
Percent Purity 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 73% min.
Densità 5.87 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Platinous chloride