Learn More
Platinum(II) cyanide, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7026814
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
2.50g
Codice prodotto. 11406246
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23055.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-06-3
Formula molecolare C2N2Pt
Numero MDL MFCD00016288
Sinonimo platinum ii cyanide, acmc-1axcr, platinumdicarbonitrile, platinum cyanide pt cn 2 7ci,8ci,9ci, platinum ii cyanide trace metals basis
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(II) cyanide
Quantità 0.5 g
Formula lineare Pt(CN)2
Numero UN UN1588
Peso formulazione 247.13
Percent Purity ≥98%