Learn More
Dostmann Electronic Sonda a immersione in platino
Codice prodotto. 10701654
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10701654
Marca: Dostmann Electronic 60001073
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With a response time of 12 seconds and a temperature range of –200 to 500°, this platinum immersion probe is ideal for many research, scientific, and laboratory environments.
  • Temperature Probe Pt100 6000-1073
  • High-accuracy resistance probe, Pt100 1/10-DIN, Platinium-ceramic sensor IEC 751, 4-wire, cable 1000mm PVC
  • recommend for accurate measurings e.g. with certificate
  • Immersion probe, with handle, mineral-insulated, WS 1.4571, -200..+450°C, 150 x 3.0mm
Specifica
Tempo di risposta 12 sec
Temperature Range (Metric) Da –200 a 500 °C
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm