Learn More
Platinum Iridium gauze, 150 mesh woven from 0.043mm (0.0017in) dia wire
Codice prodotto. 11375237
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11375237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Filtration, electrodes
Filtration, electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium gauze
Nota nome Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Ir; 90:10 wt%
Quantità 25 x 25 mm
Dimensioni maglia 150 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth
Numero MDL MFCD02091683