Learn More
Platinum Iridium wire, 0.127mm (0.005in) dia, hard, 99.9% (metals basis excluding precious metals)
Codice prodotto. p-7058826
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
50cm
Codice prodotto. 11319498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043330.BS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium wire
Nota nome 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Ir; 80:20 wt%
Quantità 10 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.03g/10cm
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis excluding precious metals)
Numero MDL MFCD02091683
Percent Purity 99.9%