Learn More
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard
Codice prodotto. 11489960
Click to view available options
Quantità:
5 cm
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
50cm
5cm
Codice prodotto. 11489960
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044732.BQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard is used in non-standard thermocouples, electrical contacts and as electrodes in medical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium wire
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Ir; 80:20 wt%
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.85g/5cm
Forma Wire
Numero MDL MFCD02091683
Informazioni di solubilità Insoluble in water.