Learn More
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia
Codice prodotto. 11385407
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
5cm
Codice prodotto. 11385407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042678.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Iridium wire
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Ir; 90:10 wt%
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.85g/5cm
Forma Wire
Numero MDL MFCD02091683