Learn More
Platinum(IV) chloride, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Platinum(IV) chloride |
| Punto di fusione | 370.0°C |
| Nota nome | 99% |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 mg |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | PtCl4 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol |
| Peso formulazione | 336.89 |
| Vedi altri risultati |