Learn More
Platinum(IV) chloride, 99%
Codice prodotto. p-222030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10371004
Marca: Thermo Scientific Acros 195402500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13454-96-1
Formula molecolare Cl4Pt
Molecular Weight (g/mol) 336.88
Numero MDL MFCD00011182
InChI Key FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC Name tetrachloroplatinum
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) chloride
Punto di fusione 370.0°C
Nota nome 99%
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 250 mg
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare PtCl4
Informazioni di solubilità Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Peso formulazione 336.89
Percent Purity 99%