Learn More
Platinum(IV) iodide, 99.95% (Metals basis), Pt 27.3% min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Codice prodotto. p-4782064
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11313998
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040401.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-46-7
Formula molecolare I4Pt
Numero MDL MFCD00016292
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum(IV) iodide
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 0.25 g
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Peso formulazione 702.7
Aspetto Black powder