Learn More
Platinum, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11328747
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11328747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035849.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-6-6
Numero MDL MFCD00011179
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000
Colore Gray to Black
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN1325
Forma fisica Powder