Learn More
Platinum, nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15413935
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15413935
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045039.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD00798552
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome Nominally 40%, Ruthenium nominally 20% on 50% compressed carbon black, HiSPEC™ 10300
Quantità 5 g
Numero UN UN1325