Learn More
Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 10000
Codice prodotto. 11369668
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11369668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044172.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-6-6
Platinum, nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black acts as a catalyst used on anodes and cathodes in proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) and direct methanol fuel cells (DMFC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Numero MDL MFCD00798552
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Nota nome Nominally 40%, Ruthenium, nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 10000
Colore Black
Quantità 10 g
Numero UN UN1325
Forma fisica Powder