Learn More
Fisherbrand™ Cavo di ricambio per elettrodi in platino
Codice prodotto. 11887803 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1m x 0.2 mm
500 x 0.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11887803
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement Electrode Wire is an accessoty for use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel and 4-Gel Electrophoresis System.
  • Made of platinum
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vertical Gel Maxi Electrophoresis Tank
Tipo Electrode Wire Replacement
Materiale Platinum
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Dimensioni (L x P) 1m x 0.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm