Learn More
Platinum Rhodium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051706
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11354767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041809.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Platinum Rhodium foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.9% (metals basis) is used in the glass industry for furnace linings and complex fabrications. It is also used as a plating material. Further, it acts as a catalyst and as a standard for calibration of base metal thermocouples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Rhodium foil
Nota nome 0.05mm (0.002 in.) thick
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Rh; 90:10 wt%
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈0.62g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00198186
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%