Learn More
Platinum Rhodium Palladium gauze, 80 mesh knitted from 0.076mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11375919
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11375919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012216.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Platinum Rhodium Palladium gauze, 80 mesh woven from 0.076mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis) is used as a catalyst in the preparation of nitric acid from ammonia. It is also used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum Rhodium Palladium gauze
Nota nome Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt%
Quantità 50 x 50 mm
Dimensioni maglia 80 Mesh
Peso ≈0.39g/25x25mm
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00011179
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99.9%