Learn More
Masterflex™ Transfer Tubing, Peroxide-cured Silicone
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications.
105.00€ - 484.00€
Specifica
Product Type | Peroxide-cured Silicone Tubing |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Silicone |
Overall Length (English) | 25 ft. |
Overall Length (Metric) | 7.6 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15315442
|
Masterflex™
06411-64 |
3.2 mm |
123.00€
7.50m |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11700279
|
Masterflex™
06411-69 |
4.8 mm |
332.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11785318
|
Masterflex™
06411-59 |
0.5 mm |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15387125
|
Masterflex™
06411-82 |
16 mm |
484.00€
25ft |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace and general lab applications
- Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set
- Odorless, nontoxic, translucent
- Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI
- Tubing is manufactured according to GMP
- Temperature range: -58 to +446°F (-50 to +230°C)
- Sterilize by autoclave or gamma irradiation
Specifica
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
Silicone | |
7.6 m | |
-50°C | |
Translucent | |
230°C |
Autoclavable | |
25 ft. | |
-58°F | |
Autoclave or Ethylene Oxide | |
446°F |