Learn More
Platinum standard solution, for AAS, 1 mg/ml Pt in 10-20% HCl
Codice prodotto. 10591061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10591061 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10591061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.95€
    68.10€ / 100mL
    Risparmia 4.85€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum standard solution
Nota nome 1 mg/ml Pt in 10% HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7440-06-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Formula molecolare Pt
Formula lineare Pt
Concentrazione 995 to 1005 μg/mL of Pt in 10% HCl (20°C)
Numero MDL MFCD00011179
Solubilità Soluble in water
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC Name platinum
Molecular Weight (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:33400
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Platinum atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.