Learn More
Platinum wire, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782059
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
5m
Codice prodotto. 11361388
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010292.G5
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.0.01g/m | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Colore White
Aspetto Silvery white wire
Densità 21.45g/cm3 at 20°C
Quantità 5 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Forma Wire