Learn More
Platinum Wire, 0.076mm (0.003 in.) dia., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11346777
Click to view available options
Quantità:
2 m
50 cm
Dimensione della confezione:
2m
50cm
Codice prodotto. 11346777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010079.BW
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form: Approx .0.045g/50cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Formula molecolare Pt:Rh; 70:30 wt%
Numero MDL MFCD00198186
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum
Colore Silver
Nota nome 30 wt% Rhodium wire
Aspetto Silver colored wire
Quantità 50 cm
Odore Odorless
Forma Wire