Learn More
Platinum wire, 0.368mm (0.0145in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11332128
Click to view available options
Quantità:
25 cm
100 cm
500 cm
Dimensione della confezione:
100cm
25cm
500cm
Codice prodotto. 11332128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013039.BU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Platinum wire
Nota nome 0.368mm (0.0145 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈2.28g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.