Learn More
Platinum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048365
Click to view available options
Quantità:
1 cm
5 cm
Dimensione della confezione:
1cm
5cm
Codice prodotto. 11341368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010284.BO
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-4-7440
Formula molecolare Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
Numero MDL MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Materiale o nome chimico Platinum wire
Nota nome 2.0mm (0.0 8 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantità 1 cm
Odore Odorless
Peso ≈67.4g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%