Learn More
VEE GEE Plato Hydrometer with Thermometer
Click to view available options
Intervallo Brix:
0 to 32° Plato
0 to 8.5° Plato
15.5 to 24° Plato
7.5 to 16° Plato
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Calibration for use at 20°C/68°F
- Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
Specifica
Specifica
| Tipo | Plato Hydrometer |
| Incrementi | 0.1° |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Intervallo Brix | 15.5 to 24° Plato |
| Materiale | Glass |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 122°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 50°C |
| Temperature of Standardization | 20°C (68°F) |