Learn More
Hecht Karl™ Rack per provette in plexiglas
Codice prodotto. 10105961
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
75 mm
76 mm
79 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10105961
Marca: Hecht Karl™ 42808024
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Capacità Tubes (18 mm)
Materiale Plexiglas
Posizioni 24
Altezza (sistema metrico) 79 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 18 mm