Learn More
Hecht Karl™ Rack per provette in plexiglas
Codice prodotto. 10503652
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
75 mm
76 mm
79 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10503652
Marca: Hecht Karl™ 42807010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Plexiglas
Posizioni 12
Quantità 1 Pack
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm