Learn More
Hecht Karl™ Rack per provette in plexiglas
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
75 mm
76 mm
79 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette per analisi |
| Capacità | Tubes (18 mm) |
| Materiale | Plexiglas |
| Posizioni | 12 |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 18 mm |