Learn More
Miele Professional™ Plinth UG 30-90/60-85/1
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
54.15 x 89.70 x 30.00 cm
Dimensione della confezione:
1 foglio
Descrizione
- Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
- UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
- For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
- To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
- Can be screwed onto the machine
- With holder for conductivity or flowmeter
- With anchor point for LED for status display
- With door and sump for loading accessories
- Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Plinth/Base |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Washer-Disinfectors |
| Profondità (sistema imperiale) | 21 3/8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 54.15 cm |
| Dimensioni (L x P x A) | 54.15 x 89.70 x 30.00 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 11 13/16 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 30.00 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 21 3/8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 54.15 cm |
| Vedi altri risultati |