Learn More
Miele Professional™ Plinth UG 30-60/60-85/1
Codice prodotto. 30533228 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
59.70 x 54.15 x 30.00 cm
Dimensione della confezione:
1 foglio
Codice prodotto. 30533228
Marca: Miele Professional™ 12650010
Suitable for all machines with a various width and depth
  • Suitable for all machines with a width and depth of 60 cm
  • UG 30-90/60-85/1 to raise the machine incl. side unit, 60 cm deep, 90 cm wide
  • For use in Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
  • To accommodate accessories, e.g. canisters and dispensing modules
  • Can be screwed onto the machine
  • With holder for conductivity or flowmeter
  • With anchor point for LED for status display
  • With door and sump for loading accessories
  • Suitable for all machines, width 90, depth 70 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Product Type Plinth/Base
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Profondità (sistema imperiale) 23 9/16 in.
Profondità (sistema metrico) 59.70 cm
Dimensioni (L x P) 59.70 x 54.15 cm
Dimensioni (L x P x A) 59.70 x 54.15 x 30.00 cm
Altezza (sistema imperiale) 11 13/16 in.
Altezza (sistema metrico) 30.00 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 23 9/16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 59.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 21 3/8 in.
Larghezza (sistema metrico) 54.15 cm
Quantità 1 Ea.