Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for SF110plus, Straight
Codice prodotto. 17538095 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SF110plus Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17538095
Marca: Memmert™ SF110plusB29719
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
  • Accessory
  • Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
  • Straight
Specifica
Diameter (Metric) Outside 60.3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) SF110plus Sterilizer