Descrizione
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UN55plus Oven |
| Tipo | Plug-in Tube Extension |
| Diametro (sistema metrico) | O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm |