Learn More
Memmert™ Prolunghe a innesto per forno
Use these tube extensions with Memmert ovens. Memmert™ Plug-in Tube Extensions for Ovens are designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
44.00€ - 118.00€
Specifica
Tipo | Prolunga tubo plug-in |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 57 (Inside) mm, 60.3 (Outside) mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15125543
|
Memmert™
B29718 |
Models U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 |
44.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15165586
|
Memmert™
B29719 |
Exhaust Air Ducting |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Plug-in tube extension (outer diam. 60,3 mm, inner 57 mm)
- Angled
- Only models U, I, S
Specifica
Prolunga tubo plug-in | |
57 (Inside) mm, 60.3 (Outside) mm |