Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Codice prodotto. 17255704 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 17255704
Marca: Labcon 33028080009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
  • Fluted Plug Style Cap
  • Plug cap for culture tubes
  • Fits 12 x 75 mm culture tubes
  • Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
  • Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dimensione chiusura 13 mm
Pre-sterilizzato No
Product Type Tube Plugs
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polyethylene
Colore Green
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation; For Cell Culture and General Laboratory Use
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes