Learn More
Plumbagin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484917
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16484917
Marca: Medchem Express HYN1497
MedChemExpress Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Plumbagin (2-Methyljuglone) is a naphthoquinone isolated from Plumbago zeylanica L, exhibits anticancer and antiproliferative activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Plumbagin
CAS 481-42-5
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H8O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Methyljuglone
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (797.11 mM)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2O)=O
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Peso formulazione 188.18
Percent Purity 98.16%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.