Learn More
asecos™ Plunger Can Sheet
Codice prodotto. 17816386 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
2.5 L
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816386
Marca: asecos™ 23136
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Plunger Can Sheet is ideal for safely moistening cleaning rags and sponges.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling
  • Pumping unit with spring-mounted stainless steel dasher plate and integrated flame arrester
Specifica
Product Type Spray Can
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Gray
Da utilizzare con (applicazione) Spray cleaning surfaces sparingly and in measured doses.
Materiale Acciaio inossidabile
Larghezza (sistema imperiale) 7.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 178.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.01 in.
Altezza (sistema metrico) 305.00 mm
Peso (sistema imperiale) 2.58 lb.
Peso (sistema metrico) 1.17 kg