Learn More
asecos™ Plunger Can Sheet
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
2.5 L
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling
- Pumping unit with spring-mounted stainless steel dasher plate and integrated flame arrester
Specifica
Specifica
| Product Type | Plunger Can |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe moistening cleaning rags and sponges |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.20 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 132.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.16 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 258.00 mm |
| Vedi altri risultati |