Learn More
asecos™ Plunger Can Sheet
Codice prodotto. p-200003680 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
2.5 L
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17866576
Marca: asecos™ 23133
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Plunger Can Sheet is ideal for safely moistening cleaning rags and sponges.
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling
  • Pumping unit with spring-mounted stainless steel dasher plate and integrated flame arrester
Specifica
Product Type Plunger Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe moistening cleaning rags and sponges
Materiale Acciaio
Larghezza (sistema imperiale) 7.01 in.
Larghezza (sistema metrico) 178.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza (sistema metrico) 200.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.98 lb.
Peso (sistema metrico) 0.9 kg