Learn More
Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific™ Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
31 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Get accurate and reproducible results over a range of volumes with Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments.
- Manual syringes in industry-standard size
- White scale backing for easy reading
- Solvent-resistant markings
Specifica
Specifica
| Descrizione | 0.5uL volume; 26 gauge; 80mm length |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Product Type | GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle |
| Monouso | Reusable |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 80 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TriPlus Autosampler |