Learn More
Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific™ Instruments
Codice prodotto. 12886036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
31 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12886036
Marca: Thermo Scientific™ 365A0241
Get accurate and reproducible results over a range of volumes with Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments.
Get accurate and reproducible results over a range of volumes with Thermo Scientific™ Plunger-in-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments.
  • Manual syringes in industry-standard size
  • White scale backing for easy reading
  • Solvent-resistant markings
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Descrizione 0.5 μL volume; 23 gauge; 57 mm length
    Calibro dell'ago 23 G
    Lunghezza (sistema metrico) 57 mm
    Product Type GC Autosampler Syringe, Removable Needle
    Monouso Reusable
    Quantità Ea.
    Volume (sistema metrico) 0.5 μL
    Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
    Stile del punto dell'ago Cone
    Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler and TriPlus 100LS Autosampler
    Tipo di collegamento Removable