Learn More
Buerkle™ Sifone a immersione
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 ml
175 ml
275 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
After sampling strongly adhesive liquids, it can be more cost effective to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
- Constructed of of a transparent polyethylene that resists adhesion of the sample material, minimizing sample retention on the plunger siphon.
- Contents are clearly visible.
Specifica
Specifica
| Product Type | Sifone a immersione |
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 175 ml |
| Monouso | Sì |
| Colore | Traslucido |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con gli alimenti |
| Lunghezza (sistema metrico) | 750 mm |