Learn More
Buerkle™ Sifone a immersione
Codice prodotto. p-8002447 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 ml
175 ml
275 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10780763
Marca: Buerkle™ 53870050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per smaltire il campionatore anziché sottoporlo a un complesso processo di pulizia. I sifoni a immersione monouso Buerkle™ sono realizzati in polietilene trasparente che resiste all'adesione e riduce al minimo la ritenzione del campione.
After sampling strongly adhesive liquids, it can be more cost effective to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.
  • Constructed of of a transparent polyethylene that resists adhesion of the sample material, minimizing sample retention on the plunger siphon.
  • Contents are clearly visible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sifone a immersione
Materiale HDPE
Capacità (sistema metrico) 75 ml
Monouso Sì
Colore Traslucido
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm