Learn More
Emma Safety Footwear Pluvius Safety Shoes
Click to view available options
Size:
41
42
43
44
46
49
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather / Sympatex™ construction
- Chemical resistant / Liquid repellant
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Sanitized
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | Black, Gray |
| Progettazione | Pluvius |
| Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ |
| Materiale | Leather |
| Size | 46 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Resistente a | Chemicals |