Learn More
Abnova™ PLXNA2 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16129231
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16129231
Marca: Abnova™ H00005362P01.25ug
Human PLXNA2 full-length ORF ( AAH32125, 1 a.a. - 164 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MHSQVFSAFPYSLPLRFWVNVIKNPQFVFDIHKGSITDACLSVVAQTFMDSCSTSEHRLDKDSPSNKLLYAKDIPSYKSWVERYYADIAKLPAISDQDMNAYLAEQSRLHAVEFNMLSALNEIYSYVSKYSEELIGALEQDEQARRQRLAYKVEQLINAMSIES
Specifica
Numero di accesso AAH32125
ID gene (immissione) 5362
Nome plexin A2
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 25 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene FLJ11751, FLJ30634, KIAA0463, OCT, PLXN2
Simbolo del gene PLXNA2
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer