Learn More
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates
Click to view available options
Modello:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Capacità:
24 microprovette da x 1.5 ml
24 microprovette da x 2.0 ml
32 microprovette: 20 x 0.2 ml e 12 x 1.5 ml
32 microprovette: 20 x 0.5 ml e 12 x 1.5 ml
Piastra per PCR a 96 pozzetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Combina tre strumenti in uno:
- Termoagitatore per microprovette e micropiastre
- Incubatore da banco compatto
- Agitatore per microprovette e micropiastre a basse temperature o a temperatura ambiente
- Il display LCD a 2 righe visualizza chiaramente sia i valori impostati che effettivi per temperatura, velocità e tempo di agitazione.
- Il blocco intercambiabile per 20 o 12 microprovette assicura la flessibilità necessaria per un cambio agevole dell'applicazione.
- Funzione di calibrazione della temperatura per compensare le differenze nel comportamento termico di provette e campioni differenti.
- Funzionamento estremamente regolare, silenzioso e costante.
- Include la funzione di ‘avvio’ graduale per i campioni più delicati.
- Avvio rapido - accelerazione in 3 secondi.
- Tipo compatto e robusto, con profilo ribassato e ingombro minimo.
Specifica
Specifica
| Orbita | 2 mm |
| Intervallo di velocità | 250 to 1400 rpm (increments 10 rpm) |
| Temperature Range (Metric) | Da +5 °C al di sopra della temperatura ambiente a 100 °C |
| Capacità | 24 microprovette da x 2.0 ml |
| Capacità provette | 2.0 ml |
| Impostazione della temperatura | Da 5°C a 100 °C |
| Uniformità termica | 0.1°C at 37°C; 0.2°C at 60°C; 0.2°C at 100°C |
| Profondità (sistema metrico) | 230 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Vedi altri risultati |