Learn More
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks
Click to view available options
Size:
12 x 28 mm holes
12 x 35 mm holes
12 x 40 mm holes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Sturdy
- Made of glass clear PMMA (Plexiglas)
- Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely.
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack (2-tier) |
| Colore | Clear |
| Capacità | Tubes (28 mm) |
| Materiale | PMMA |
| Posizioni | 12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely |
| Quantità | 5 Pack |
| Size | 12 x 28 mm holes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 255.4 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 81 mm |
| Vedi altri risultati |