Learn More
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks
Codice prodotto. p-8005835
Click to view available options
Size:
12 x 28 mm holes
12 x 35 mm holes
12 x 40 mm holes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12599716
Marca: Kartell™ 0088900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks feature smaller holes in the lower tier of the rack to offer stability while safely holding test tubes.
  • Sturdy
  • Made of glass clear PMMA (Plexiglas)
  • Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely.
Specifica
Product Type Test Tube Rack (2-tier)
Colore Clear
Capacità Tubes (28 mm)
Materiale PMMA
Posizioni 12
Da utilizzare con (applicazione) Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely
Quantità 5 Pack
Size 12 x 28 mm holes
Lunghezza (sistema metrico) 255.4 mm
Altezza (sistema metrico) 81 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 28 mm