Learn More
BRAND™ Rack for Sedimentation Cones
Codice prodotto. p-8011225 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
300 x 130 x 315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10048850
Marca: BRAND™ 388050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds 2 Imhoff sedimentation cones made of plastic. Compact design and easy to carry, even with cones filled.
  • Holds 2 Imhoff sedimentation cones
  • Polymethyl methacrylate (PMMA)/Polypropylene (PP) construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Imhoff Cone Rack
Materiale PMMA, Polypropylene
Dimensioni (L x P x A) 300 x 130 x 315 mm