Learn More
Kartell™ Becher di classe B graduato basso
Codice prodotto. p-8000301
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
1000 ml
2000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 16
pezzi 4
Codice prodotto. 10709661
Marca: Kartell™ 0154500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from PMP for exceptional clarity and good chemical resistance. Kartell™ PMP Class B Low Form Beakers are autoclavable and suitable for foodstuffs.
  • Crystal clear PMP translates to safety and economy with reduced breakage in the lab
  • Withstands 170°C for short periods, 150°C for continuous work
  • Permanent molded graduations provide reproducibility and clarity
  • Autoclavable
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
*Not suitable for use with stirrer hotplates
Specifica
Colore Crystal clear
Diametro (sistema metrico) esterno 71 mm
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Foodstuff
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Incrementi 10 mL
Quantità Confezione da 10
Temperatura (sistema metrico) operativa max 170°C
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1
Scale Molded Scale
Stile Low Form