Learn More
VITLAB™ Becher di Griffin in PMP
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 ml
150 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Specifica
| Colore | Crystal Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | PMP |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Volume Measurement |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Tipo | Griffin Beaker |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 7056 |
| Scale | Red Printed Scale |
| Vedi altri risultati |